Y0001525
Basisches Butylmethacrylat-Copolymer
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure-butylester Polymer mir [2-(Dimethylamino)-ethyl]-2-methyl-2-propenoat und Methyl-2-methyl-2-propenoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
copolymers, butylated methacrylate copolymer
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C.O(CCCC)C(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C8H14O2.C5H8O2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h1,5-6H2,2-4H3;2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
InChIKey
NEDGUIRITORSKL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)