The inner diameter of the neck is 25.4 mm.
Z250155
Wheaton Weithalsflasche
capacity 1 oz (30 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Größe auswählen
141,00 €
Größe auswählen
About This Item
141,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
Kappengröße
28-400
Verbindung
Joints threaded neck (28-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
with cap
Verpackung
pack of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216945
Kapazität
1 oz (30 mL)
Durchm. × H
37 mm × 65 mm
Farbe
amber
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Wheaton® wide-mouth bottle is manufactured from type III soda-lime glass.
- Amber-colored bottles are best suited for storing and transporting light-sensitive samples or dry powders.
- A wide-mouth design facilitates easy access to samples.
- Ideal for general, small to large volume storage.
- Includes a tamper-evident seal for sample protection.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Could you please provide the inner neck diameter for product Z250155?
1 Antwort-
Hilfreich?