Merck
Y0000191
Glucagon human
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Glucagon
Größe auswählen
2 EA
178,00 €
178,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
178,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C153H225N43O49S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3482.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
178,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
human glucagon
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H
InChI
1S/C153H225N43O49S/c1-72(2)52-97(133(226)176-96(47-51-246-11)132(225)184-104(60-115(159)209)143(236)196-123(78(10)203)151(244)245)179-137(230)103(58-83-64-167-89-29-19-18-28-87(83)89)183-131(224)95(43-46-114(158)208)177-148(241)120(74(5)6)194-141(234)101(54-79-24-14-12-15-25-79)182-138(231)105(61-117(211)212)185-130(223)94(42-45-113(157)207)171-124(217)75(7)170-127(220)91(31-22-49-165-152(160)161)172-128(221)92(32-23-50-166-153(162)163)174-146(239)110(69-199)191-140(233)107(63-119(215)216)186-134(227)98(53-73(3)4)178-135(228)99(56-81-33-37-85(204)38-34-81)180-129(222)90(30-20-21-48-154)173-145(238)109(68-198)190-136(229)100(57-82-35-39-86(205)40-36-82)181-139(232)106(62-118(213)214)187-147(240)111(70-200)192-150(243)122(77(9)202)195-142(235)102(55-80-26-16-13-17-27-80)188-149(242)121(76(8)201)193-116(210)66-168-126(219)93(41-44-112(156)206)175-144(237)108(67-197)189-125(218)88(155)59-84-65-164-71-169-84/h12-19,24-29,33-40,64-65,71-78,88,90-111,120-123,167,197-205H,20-23,30-32,41-63,66-70,154-155H2,1-11H3,(H2,156,206)(H2,157,207)(H2,158,208)(H2,159,209)(H,164,169)(H,168,219)(H,170,220)(H,171,217)(H,172,221)(H,173,238)(H,174,239)(H,175,237)(H,176,226)(H,177,241)(H,178,228)(H,179,230)(H,180,222)(H,181,232)(H,182,231)(H,183,224)(H,184,225)(H,185,223)(H,186,227)(H,187,240)(H,188,242)(H,189,218)(H,190,229)(H,191,233)(H,192,243)(H,193,210)(H,194,234)(H,195,235)(H,196,236)(H,211,212)(H,213,214)(H,215,216)(H,244,245)(H4,160,161,165)(H4,162,163,166)/t75-,76+,77+,78+,88-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-/m0/s1
InChIKey
MASNOZXLGMXCHN-ZLPAWPGGSA-N
Angaben zum Gen
human ... GCGR(2642)
Amino Acid Sequence
His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Human glucagon EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Glucagon ist ein Peptidhormon aus 29 Aminosäuren, ein Sekret der Pankreas-α-Zellen, das den Blutzucker- und (indirekt) den Insulinspiegel erhöht. Glucagon wirkt über einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor, was zur Freisetzung von Glucose-1-phosphat aus Glycogen führt.
Wird als Reaktion auf niedrigen Blutzucker freigesetzt. Aktivierung von Leber Glucagon-Rezeptoren induziert Glukoneogenese und Glykogenolyse.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Hoch-konserviertes 29-Aminosäuren-Polypeptid-Hormon, das von den Zellen der Bauchspeicheldrüse produziert wird.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Glucagon's yin and yang effects on hepatic glucose production.
Dale S Edgerton et al.
Nature medicine, 19(6), 674-675 (2013-06-08)
Has pancreatic damage from glucagon suppressing diabetes drugs been underplayed?
Deborah Cohen
BMJ (Clinical research ed.), 346, f3680-f3680 (2013-06-12)
Cardiovascular benefits of incretins.
Anthony H Barnett et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f4382-f4382 (2013-07-12)
L A Kuznetsova et al.
Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i fiziologii, 49(2), 111-117 (2013-06-26)
In smooth muscles of mollusc Anodonta cygnea, hormones produce regulatory effects on the adenylyl cyclase (AC) signaling system via receptors of the serpentine (biogenic amine, isoproterenol, glucagon) and of tyrosine kinase (insulin) types. Intracellular mechanisms of their action are interconnected.
Jonathan R Dillman et al.
AJR. American journal of roentgenology, 201(1), 185-189 (2013-06-26)
The objective of our study was to evaluate the use of i.v. glucagon in pediatric patients undergoing MR enterography. Forty-seven patients underwent clinical MR enterography examinations consisting of identical breath-hold T1-weighted 3D gradient-recalled echo fat-saturated pulse sequences before and after