Wichtige Dokumente
Y0000011
Hymecromon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methyl-umbelliferon, β-Methylumbelliferon, 4-MU, 7-Hydroxy-4-methyl-cumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hymecromone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
InChIKey
HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)