Y0000013
Hymecromon Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hymecromone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c([c](cc1C)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
InChIKey
QIPBSGDZHKDNNJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)