Merck
W443095
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxy-benzoesäure
≥99%, FG
Synonym(e):
Protocatechusäure
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
FEMA-Nummer:
4430
Beilstein:
1448841
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Flavis-Nummer:
08.133
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChIKey
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Chemopräventiv bei der Krebsentstehung in verschiedenen Tiermodellen. Hemmt die Zellproliferation in der Post-Initiationsphase.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)