Merck
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
FEMA-Nummer:
4413
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.928
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
banana; green; fruity; pear; rum
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
InChIKey
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F
Flammpunkt (°C)
57 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)