Merck
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
Synonym(e):
Methyl 2-formamidobenzoate
Größe auswählen
W417170-SAMPLE
47,30 €
25 G
75,60 €
100 G
235,00 €
47,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W417170-SAMPLE
47,30 €
25 G
75,60 €
100 G
235,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
FEMA-Nummer:
4171
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.650
NACRES:
NA.21
47,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
grape; fruity
SMILES String
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)