Merck
W479010
Sigma-Aldrich
Ethyl bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
≥95%
Größe auswählen
W479010-SAMPLE-K
37,70 €
100 G
94,30 €
1 KG
914,00 €
37,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W479010-SAMPLE-K
37,70 €
100 G
94,30 €
1 KG
914,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
FEMA-Nummer:
4790
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
37,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; melon; fruity
SMILES String
O(CC)C(=O)C1C2CC(C1)C=C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-12-10(11)9-6-7-3-4-8(9)5-7/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3
InChIKey
FCCGTJAGEHZPBF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)