Merck
PSRI05
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.4206 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Größe auswählen
10 ML
142,00 €
142,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
142,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
142,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)