Merck
PSRI08K
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.5349 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Größe auswählen
5 X 10 ML
477,00 €
477,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 10 ML
477,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
477,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)