Merck
PSRI10
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.6556 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Größe auswählen
10 ML
142,00 €
142,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
142,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
142,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)