PHR2634
Monosodium Glutamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Monosodium L-glutamate monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1446600
API-Familie
monosodium glutamate
Form
powder
Verpackung
pkg of 1000 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)