Wichtige Dokumente
PHR2427
D-Kampfer-Unreinheit A, a-Pinene
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
α-Pinen, (±)-2-Pinen, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
camphor
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
491 °F
Verpackung
pkg of 100 mg
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)