Wichtige Dokumente
PHR1119
D-Campher
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Bornanone, 2-Camphanone
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. C0405000
traceable to USP 1087508
Dampfdichte
5.24 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 70 °C)
API-Familie
camphor
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
870 °F
Expl.-Gr.
3.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
178-182 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChIKey
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)