PHR1960
Salbutamol-Unreinheit D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
5-[2-(tert.-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxy-benzaldehyde -hemisulfat (Salz), 5-{2-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxy-benzaldehyd -hemisulfat (Salz)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 712
traceable to Ph. Eur. Y0000071
traceable to USP 1358820
API-Familie
salbutamol, albuterol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)C=O
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
InChIKey
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)