Y0001288
Salbutamolsulfat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Salbutamol -hemisulfat (Salz), α1-[(tert.-Butylamino)-methyl]-4-hydroxy-1,3-benzoldimethanol -hemisulfat (Salz), Albuterolsulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
albuterol, salbutamol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB2(154)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)