BP712
Salbutamol-Aldehyd-Unreinheit
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(2-tert.-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxy-benzaldehyd, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxy-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
salbutamol, albuterol
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
InChIKey
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)