Merck
PHR1224
Supelco
Aminocapronsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
6-Amino-hexansäure, ε-Amino-capronsäure, 6-Aminocapronsäure, EACA
Größe auswählen
1 G
96,40 €
96,40 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
96,40 €
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
906872
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
96,40 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. A0420000
traceable to USP 1021000
API-Familie
aminocaproic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChIKey
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Aminocaproic acid is a synthetic inhibitor of fibrinolysis and is utilized for the control of excessive bleeding in patients with amegakaryocytic thrombocytopenia.[1][2]
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
Aminocaproic acid may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations[3] by fluorimetry and in bulk and injectable forms[4] using colorimetric method.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Biochem./physiol. Wirkung
Lysin analog. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und in der Folge die Fibrinolyse inhibiert werden.1,2 Es wurde berichtet, dass 6-Amino-capronsäure die Bindung von Plasminogen an aktivierte Plättchen inhibiert. 3 Ein früher Bericht gibt an, dass sie die Aktivierung der ersten Komponente des Komplementärsystems inhibiert.4 Bindet an Carboxypeptidase B und inaktiviert sie. 5
Lysinanalogon. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und nachfolgend die Fibrinolyse gehemmt werden.
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Fußnote
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9036 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of Colorimetric Method for the Analysis of Aminocaproic Acid Using DCQ
Shantier SW, et al.
World Journal of Pharmaceutical Research, 4(4), 234-240 (2015)
Aminocaproic acid: use in control of hemorrhage in patients with amegakaryocytic thrombocytopenia
Gardner FH and Helmer RE
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 243(1), 35-37 (1980)
The absorption, distribution, and excretion of ?-aminocaproic acid following oral or intravenous administration to man
McNicol GP, et al.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 59(1), 15-24 (1962)
Fluorimetric determination of aminocaproic acid in pharmaceutical formulations using a sequential injection analysis system
Pinto PCAG, et al.
Talanta, 68(3), 857-862 (2006)
Ed M Choi et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 89(6), 624-635 (2009-05-13)
Recent cases of prion transmission in humans following transfusions using blood donated by patients with asymptomatic variant Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) implicate the presence of prion infectivity in peripheral blood. In this study, we examined the levels of the normal, cellular