Merck
PHR1019
Supelco
Benzylalkohol
Benzyl alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Benzolmethanol
Größe auswählen
1 G
88,00 €
88,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
88,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
878307
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
88,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000167
traceable to USP 1061901
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
API-Familie
benzalkonium chloride
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
817 °F
Haltbarkeit
~3 yr
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine bequeme und kosteneffektive Alternative zum Erstellen interner Arbeitsstandards.
Benzylalkohol wird in Konzentrationen bis 2 % als Konservierungsmittel in Arzneimittelpräparaten und in Konzentrationen bis 5 % als Solubilisierungsmittel verwendet. Es ist gegen grampositive Organismen wirksam.[1]
Anwendung
Benzylalkohol kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Zusammensetzungen mittels Chromatographie[2] und Spektrophotometrie eingesetzt werden.[3][4]
Diese Sekundärstandards sind als zertifizierte Referenzmaterialien qualifiziert. Sie eignen sich für verschiedene Analyseanwendungen, beispielsweise für Freigabeuntersuchungen von Arzneimitteln, die Entwicklung von pharmazeutischen Methoden für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollen von Lebensmitteln und Getränken und andere Kalibrierungsanforderungen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP (Ph. Eur.) und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Ein Beispiel für ein Analysenzertifikat für dieses Material zeigen Sie an, indem Sie „LRAC1678“ in das nachfolgende Feld eingeben. Es handelt sich nur um ein Beispielzertifikat und muss nicht der Charge entsprechen, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Simultaneous determination of bifonazole and benzyl alcohol in pharmaceutical formulations by reverse-phase HPLC.
Cudina OA, et al.
Chromatographia, 61(7-8), 415-418 (2005)
Full spectrum and selected spectrum based multivariate calibration methods for simultaneous determination of betamethasone dipropionate, clotrimazole and benzyl alcohol: Development, validation and application on commercial dosage form.
Darwish HW, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 169, 50-57 (2016)
Simultaneous spectrophotometric determination of benzyl alcohol and diclofenac in pharmaceuticals using methods based on the first derivative of the optical density ratio.
Ghasemi J, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 39(12) (2005)
Simultaneous spectrophotometric determination of piroxicam and benzyl alcohol in gel forms.
Goger NG, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 50(6), 1059-1059 (2005)
Béatrice Hechler et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(1), 232-243 (2005-03-29)
Our aim was to determine whether the newly described P2X1 antagonist NF449 [4,4',4'',4'''-(carbonylbis(imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)))tetrakis-benzene-1,3-disulfonic acid octasodium salt] could selectively antagonize the platelet P2X1 receptor and how it affected platelet function. NF449 inhibited alpha,beta-methyleneadenosine 5'-triphosphate-induced shape change (IC50 = 83 +/- 13
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension