PHR1015
Diphenhydramin -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamin -hydrochlorid, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 896
traceable to Ph. Eur. D2000000
traceable to USP 1218005
API-Familie
diphenhydramine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChIKey
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?