Merck
PHL89594
Cantharidin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dion, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidin, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dion
Größe auswählen
25 MG
354,00 €
354,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
354,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
354,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChIKey
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitor von Proteinphosphatase 2A.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)