Merck
PHL82489
Caffeoylalkohol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4-Dihydroxyzimtalkohol, 4-(3-Hydroxy-1-propenyl)-1,2-benzoldiol, Caffeic alcohol
Größe auswählen
10 MG
492,00 €
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
492,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-1-2-7-3-4-8(11)9(12)6-7/h1-4,6,10-12H,5H2/b2-1+
InChIKey
ZCKDCRKBURQZPT-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)