PHL82506
p-Cumaroylalkohol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(p-Hydroxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-(3-Hydroxy-1-propen-1-yl)-phenol, 4-Hydroxycinnamylalkohol, p-Coumaric alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C9H10O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-6,10-11H,7H2/b2-1+
InChIKey
PTNLHDGQWUGONS-OWOJBTEDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?