Merck
NISTRM8555
IAEA-S-2 (Schwefelisotope in Silbersulfid)
NIST® RM 8555
Synonym(e):
Silbersulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ag2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
 34S
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
Dichte
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChIKey
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)