Merck
NIST33E
Nickel-Stahl
NIST® SRM® 33e
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 150 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus(P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Aluminum (Al)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Cobalt (Co), Titanium (Ti), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)