NIST1848
Schmieröl-Additiv-Paket
NIST® SRM® 1848
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 1848_cert
SRM 1848_SDS
Sonstige Hinweise
Boron (B), Calcium (Ca), Chlorine (Cl), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Sulfur (S), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Hydrogen (H), Nitrogen (N), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
343.4 °F
Flammpunkt (°C)
173 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)