NIST1761A
Niedriglegierter Stahl
NIST® SRM® 1761a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 1761A_cert
SRM 1761A_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Certified values, reference values and information value for constituents are provided.
- Expiration details, instructions for use, handling and storage are provided on the NIST certificate.
Sonstige Hinweise
Boron (B), Aluminum (Al), Silicon (Si), Phosphorus (P), Sulfur (S), Titanium (Ti), Vanadium (V), Chromium (Cr), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Copper (Cu), Zirconium (Zr), Niobium (Nb), Molybdinum (Mo)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Nitrogen (N), Cobalt (Co), Arsenic (As), Tin (Sn), Antimony (Sb), Tantallum (Ta), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)