Merck
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN Schmiermittel
technical grade
Synonym(e):
Nonionic Lubricant ZELEC UN
Größe auswählen
1 L
200,00 €
200,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
200,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
200,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
ZELEC® UN lubricant is a colorless liquid, widely used as lubricant.
Rechtliche Hinweise
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F
Flammpunkt (°C)
94 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)