NIST1767
Niedriglegierter Stahl
NIST® SRM® 1767
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 1767_cert
SRM 1767_SDS
Sonstige Hinweise
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdinum (Mb), Cobalt (Co), Titanium (Ti), Aluminum (Al), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Niobium (Nb), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zirconium (Zr), Bismuth (Bi), Lead (Pb), Manganese (Mn), Tellurium (Te), Calcium (Ca), Tantallum (Tl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)