Merck
E1620000
Estradiol Hemihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
β-Oestradiol Hemihydrat, 1,3,5-Oestratrien-3,17β-diol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-östratrien
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2 · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.39
Beilstein:
1914275
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
estradiol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O.C[C@]56CC[C@H]7[C@@H](CCc8cc(O)ccc78)[C@@H]5CC[C@@H]6O
InChI
1S/2C18H24O2.H2O/c2*1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20;/h2*3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3;1H2/t2*14-,15-,16+,17+,18+;/m11./s1
InChIKey
ZVVGLAMWAQMPDR-WVEWYJOQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Estradiol hemihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Richard Piet et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(26), 10828-10839 (2013-06-28)
Circulating gonadal steroid hormones are thought to modulate a wide range of brain functions. However, the effects of steroid fluctuations through the ovarian cycle on the intrinsic properties of neurons are not well understood. We examined here whether gonadal steroids
Aniruddha Das et al.
Archives of sexual behavior, 43(7), 1403-1415 (2014-03-07)
Using nationally representative data from the 2005-2006 U.S. National Social Life, Health, and Aging Project, this study queried relationship, sexual, and sex hormone patterns among married evangelical women and men aged 57-85, relative to those in other religions. Results suggested
Yuko Hara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 486-491 (2013-12-04)
Humans and nonhuman primates are vulnerable to age- and menopause-related decline in working memory, a cognitive function reliant on the energy-demanding recurrent excitation of neurons within Brodmann's Area 46 of the dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC). Here, we tested the hypothesis
Wenbo Li et al.
Nature, 498(7455), 516-520 (2013-06-04)
The functional importance of gene enhancers in regulated gene expression is well established. In addition to widespread transcription of long non-coding RNAs (lncRNAs) in mammalian cells, bidirectional ncRNAs are transcribed on enhancers, and are thus referred to as enhancer RNAs
Angelo Di Leo et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(1), djt337-djt337 (2013-12-10)
At the time of the initial analysis of overall survival (OS) for the Comparison of Faslodex in Recurrent or Metastatic Breast Cancer (CONFIRM) randomized, double-blind, phase III trial, approximately 50% of patients had died. A final analysis of OS was