Merck
524980
Sigma-Aldrich
Phthalsäuredibutylester
99%
Synonym(e):
n-Butylphthalat, DBP, Dibutylphthalat
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.34
Beilstein:
1914064
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
9.6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 147 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
756 °F
Expl.-Gr.
0.47 %, 236 °F
Verunreinigungen
≤0.005% Acidity (as Phthalic acid)
≤0.15% water
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 10 mg/L)
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChIKey
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dibutylphthalat (DBP) wird vornehmlich als Weichmacher in verschiedenen Haushaltsprodukten genutzt. Es kann beim Gebrauch oder bei der Entsorgung dieser Produkte in die Umwelt diffundieren oder verdunsten. Es wurden daher Studien eingeleitet, um die toxischen und apoptotischen Auswirkungen zu bewerten. Andere Studien haben gezeigt, dass eine Exposition gegenüber hohen Dosen an DBP die Progesteron- und Estradiolproduktion negativ beeinflussen kann.
Anwendung
Weichmacher
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
367.7 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
186.5 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dibutyl phthalate (DBP)-induced apoptosis and neurotoxicity are mediated via the aryl hydrocarbon receptor (AhR) but not by estrogen receptor alpha (ER?), estrogen receptor beta (ER?), or peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR?) in mouse cortical neurons.
Wojtowicz A
Neurotoxicity Research, 31(1), 77-89 (2017)
Dibutyl phthalate impairs steroidogenesis and a subset of LH-dependent genes in cultured human mural granulosa cell in vitro.
Adir M
Reproductive Toxicology, 69, 13-18 (2017)
Linda V Sinclair et al.
Immunometabolism, 2(4), e200029-e200029 (2020-09-04)
Assays to monitor the metabolic state or nutrient uptake capacity of immune cells at a single cell level are increasingly in demand. One assay, used by many immunologists, employs 2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose (2-NBDG), a fluorescent analogue of 2-deoxyglucose (2DG), as a substrate
Damien Hunter et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
Xenobiotic exposure during pregnancy and lactation has been linked to perinatal changes in male reproductive outcomes and other endocrine parameters. This pilot study wished to assess whether brief maternal exposure of rats to xenobiotics dibutyl phthalate (DBP) or diethylstilbestrol (DES)
Alin C Dirtu et al.
Environment international, 59, 344-353 (2013-07-31)
Human exposure to chemicals commonly encountered in our environment, like phthalates, is routinely assessed through urinary measurement of their metabolites. A particular attention is given to the specific population groups, such as obese, for which the dietary intake of environmental