Merck
CRMDIGA
Destillation-Standard
ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (30-178.6 °C)
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
according to ASTM® D86
according to EN
according to ISO 3405
according to NF
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
bp
<36 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Distillation Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F
Flammpunkt (°C)
20 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)