Merck
CRMUCPGO
Cloudpoint-Standard
IP 219; ASTM D 2500 / ISO 3015 (-5.8°C)
Größe auswählen
250 ML
432,00 €
432,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
432,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
432,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
according to ASTM® 2500
according to ISO 3015
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cloud Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)