CCW4690
SGQ-Bouillon in Flaschen
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganisms, especially for Dekkera spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
SGQB
Qualitätsniveau
Form
suspension
Haltbarkeit
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
box of 10 bottles
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
450 mL filling volume
Flaschenvolumen
500 mL
Farbe
slightly yellowish
pH-Wert
4.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Brettanomyces/Dekkera spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
- 1 box with 10 bottles of 500 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Sonstige Hinweise
- Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)