Merck
CCW4111
Millipore
SGQ-Bouillon in Röhrchen
Liquid medium in Tubes for fungi and yeasts, especially for Dekkera spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
SGQB
Größe auswählen
20 X 10 ML
80,30 €
80,30 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 X 10 ML
80,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
80,30 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Form
suspension
Haltbarkeit
12 mo. at 8‑25
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
box of 20 tubes
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
10 mL filling volume
Farbe
slightly yellowish
pH-Wert
4.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
lactic acid bacteria
Allgemeine Beschreibung
The SGQ Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, specially Dekkera spp.
Anwendung
SGQ Broth in tubes is used to detect low-acid beverage-spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
Komponenten
  • 1 box with 20 tubes
  • 16x113 mm glass tubes, ink labeled
Sonstige Hinweise
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)