Merck
BCR420
Abfallmineralöl (PCB)
BCR®, certified reference material, low level
Synonym(e):
Mineralöl
Größe auswählen
7.5 G
472,00 €
472,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
7.5 G
472,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
472,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR420
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)