Merck
B4184
Sigma-Aldrich
Brij® L23 -Lösung
30 % (w/v) in H2O
Synonym(e):
Brij® 35 -Lösung, C12E23, Polyoxyethylen(23)laurylether
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Mol-Gew.
~1198.0 g/mol
Konzentration
30 % (w/v) in H2O
Aggregatnummer
40
CMC
91 μM
Übergangstemp.
cloud point ≥100 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.024 g/mL
HLB
16.9
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChIKey
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Brij® L23 bzw. Polyoxyethylen(23)laurylether, ist ein ethoxylierter Fettalkohol, der aus Laurylalkohol gewonnen wird. Es handelt sich dabei um ein wichtiges nichtionisches Reinigungsmittel, das häufig in biochemischen Studien verwendet wird. Diese vielseitige Verbindung eignet sich besonders gut für die Proteinsolubilisierung und die Isolierung von Membranproteinen, was sie zu einem zentralen Bestandteil verschiedener biochemischer Assays macht. Dank seines nichtionischen Charakters und seiner einzigartigen Eigenschaften ist Brij® L23 zudem ein essenzielles Reinigungsmittel für die Proteinextraktion und Zellpermeabilisierung für ein breites Spektrum von Forschungsanwendungen in diesem Bereich. Darüber hinaus trägt es maßgeblich zur Erhaltung der strukturellen Integrität und Funktionalität von Proteinen bei und ist daher wichtig in Studien über Proteine und ihre Wechselwirkungen im Rahmen der biochemischen Forschung.
Anwendung
Die Lösung Brij® L23-Lösung wird verwendet:
  • als Zusatz zu MRS-Bouillon (Lactobacillus-Bouillon nach De Man, Rogosa, Sharpe) zur Überwachung der Bakteriozinproduktion durch Milchsäurebakterien(66)
  • als Bestandteil des Entwicklungspuffers für die Inkubation des Zymogramm-Gels zur Metalloproteinase-Quantifizierung(67)
  • als Bestandteil des Aktivierungspuffers für rekombinantes menschliches Hepsin(68)
Biochem./physiol. Wirkung
Die Lösung Brij® L23 ist ein Tensid, das bei der Herstellung von Nanopartikeln mittels Mikroemulsionsverfahren verwendet wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hochreines Produkt, ideal für die Anwendung in der biochemischen Forschung
Verpackung
Einige Flaschen können aufgrund des Verpackungsprozesses eingedrückt aussehen. Dadurch ist die Unversehrtheit oder Qualität des Produkts nicht beeinträchtigt.
Angaben zur Herstellung
Für den Fall, dass das Material bei Raumtemperatur in der Gelphase vorliegt, sollte der Kunde das Material vor dem Gebrauch auf einen Temperaturbereich von mehr als 35 °C und weniger als 60 °C erwärmen und die Lösung etwa 15 Minuten rühren.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Reverse microemulsion synthesis of CeO2 nanopowder using polyoxyethylene (23) lauryl ether as a surfactant
Pournajaf R, et al.
Ceramics International, 40(6), 8687-8692 (2014)
Guillaume Morin et al.
Nutrients, 11(9) (2019-09-06)
Peroxides contaminating parenteral nutrition (PN) limit the use of methionine as a precursor of cysteine. Thus, PN causes a cysteine deficiency, characterized by low levels of glutathione, the main molecule used in peroxide detoxification, and limited growth in individuals receiving
Otte Brosjö et al.
Acta orthopaedica, 84(5), 502-505 (2013-11-01)
Recent data suggest that percutaneous sclerotherapy is a safe alternative to surgery for treatment of aneurysmal bone cysts (ABCs). We present our experience of this method. We retrospectively analyzed data from 38 consecutive patients treated with repeated injections of polidocanol.
Jun Koizumi et al.
AJR. American journal of roentgenology, 199(1), 200-207 (2012-06-27)
Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration has been traditionally based on liquid sclerotherapy. However, overdose and systemic spillage of liquid sclerosant can cause severe complications, such as hemolysis, which lead to hemoglobinuria, allergy, acute respiratory distress syndrome, and other disorders. The purpose
Jacomina W van den Esschert et al.
Annals of surgery, 255(2), 311-318 (2012-01-14)
To compare the safety and hypertrophy response after portal vein embolization (PVE) using 2 absorbable and 3 permanent embolization materials. Portal vein embolization is used to increase future remnant liver volume preoperatively. Application of temporary, absorbable embolization materials could be
Artikel
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.