Wichtige Dokumente
1.01894
Millipore
Brij® 35-Lösung
(30% w/w in water) for biochemistry
Synonym(e):
Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether, Polyoxyethylene lauryl ether, Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether
Größe auswählen
100 ML
42,30 €
1 L
213,00 €
42,30 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
42,30 €
1 L
213,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.21
42,30 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
5-7 (20 °C in H2O)
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Brij® 35 ist ein häufiges nichtionisches Tensid,[1] das einen apolaren Dodecyl-Kern und eine kettenförmige polare Polyoxyethylen-Oberfläche besitzt. Es enthält mehrere hydrophobe und wasserstoffbindende Stellen für Wechselwirkungen mit den Ziel-Analyten. Brij 35 ist für den Verzehr geeignet und nicht toxisch.[2]
Anwendung
Brij® 35 Lösung wurde zur Entwicklung einer neuartigen Hexafluoroisopropanol(HFIP)-/Brij-35-supramolekularen Lösungsmittel (SUPRAS)-basierten Flüssigphasenmikroextraktion (LPME) von Parabenen verwendet.[2] Es wurde auch verwendet, um die Bildung von Mikroemulsionen von Wasser in ionischer Flüssigkeit (w/IL) in 1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ([bmim][PF6]) zu untersuchen.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Brij® 35 ist als auch „grüner“ Modifikator bekannt, da die Substanz bei der Mizellen-Flüssigchromatographie den Biopartitionierungsprozess simulieren kann.[2] Es bildet Mikroemulsionen von Wasser in ionischer Flüssigkeit (w/IL) mit der ionischen Flüssigkeit (IL) 1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ([bmim][PF6]) in der Volumenphase (bulk phase). Ohne Zugabe von Wasser kann es auch inverse Mizellentyp-Aggregate in [bmim][PF6] bilden.[1]
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Trübung: ≤ 2,0 NTU
(entspricht Trübungsklasse I gemäß DAB)
Rechtliche Hinweise
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jia Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 33-43 (2019-01-21)
A novel supramolecular solvent (SUPRAS) based on hexafluoroisopropanol (HFIP)/Brij-35 was proposed for liquid-phase microextraction (LPME) of parabens in water samples, pharmaceuticals and personal care products. Brij-35 is a cost-effective and non-toxic non-ionic surfactant, but it has a high cloud point
Rewa Rai et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(34), 10156-10160 (2014-08-15)
Brij-35, a common and popular nonionic surfactant, is shown to form water-in-ionic liquid (w/IL) microemulsions with IL 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) as the bulk phase. The presence of w/[bmim][PF6] microemulsions is hinted by the significantly increased solubility of water in Brij-35
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. Does the 30% w/w concentration refer to 30 g Brij 35 per 100 g solution? Or is it a ratio of 30 g Brij 35 added to every 100 g water? Thank you.
    1 Antwort
    1. The 30 w/w% concentration refers to 30 g of Brij 35 per 100 g of solution.
      Hilfreich?