Merck
B1170000
Busulfan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4-Butandiol-dimethansulfonat, Busulfan
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO2O(CH2)4OSO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.30
Beilstein:
1791786
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
busulfan
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Busulfan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Je-Hwan Lee et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(6), 701-709 (2012-11-07)
We conducted a phase III randomized clinical trial to compare two myeloablative conditioning regimens for allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT) in patients with leukemia and myelodysplastic syndrome. After randomization, 64 patients received busulfan (3.2 mg/kg per day × 4 days)
Christopher Bredeson et al.
Blood, 122(24), 3871-3878 (2013-10-02)
We conducted a prospective cohort study testing the noninferiority of survival of ablative intravenous busulfan (IV-BU) vs ablative total body irradiation (TBI)-based regimens in myeloid malignancies. A total of 1483 patients undergoing transplantation for myeloid malignancies (IV-BU, N = 1025;
Edward A Copelan et al.
Blood, 122(24), 3863-3870 (2013-09-26)
Cyclophosphamide combined with total body irradiation (Cy/TBI) or busulfan (BuCy) are the most widely used myeloablative conditioning regimens for allotransplants. Recent data regarding their comparative effectiveness are lacking. We analyzed data from the Center for International Blood and Marrow Transplant
Ibrahim El-Serafi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 913-914, 98-105 (2013-01-05)
Busulphan is an alkylating agent used as conditioning regimen prior to stem cell transplantation. Busulphan is metabolized in the liver and four major metabolites have been identified. The first metabolite is tetrahydrothiophene which is oxidized to tetrahydrothiophene 1-oxide, then sulfolane
Arnon Nagler et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(28), 3549-3556 (2013-08-28)
Cyclophosphamide (Cy) combined with total-body irradiation (TBI) or with busulfan (Bu) are currently the most common myeloablative regimens used in allogeneic stem-cell transplantation (alloSCT) in adults with acute myelogenous leukemia (AML). Intravenous (IV) Bu has more predictable bioavailability and a
Fragen
  1. What's the pack size for this product?
    1 Antwort
    1. Each vial contains 50 mg.
      Hilfreich?