Merck
688290
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-Buten-2-yl-Boronsäurepinakolester
95%
Größe auswählen
1 G
187,00 €
187,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
187,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
187,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.450
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES String
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
InChIKey
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F
Flammpunkt (°C)
71.1 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)