Merck
90336
Supelco
Sebacinsäure-Bis(N-succinimidyl)ester
≥97.0%
Synonym(e):
DSSeb, Di-(N-succinimidyl)-sebacat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.39
Beilstein:
6880740
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (CHN)
≥97.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
162-167 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H24N2O8/c21-13-9-10-14(22)19(13)27-17(25)7-5-3-1-2-4-6-8-18(26)28-20-15(23)11-12-16(20)24/h1-12H2
InChIKey
XPKIVYVYXKPGBP-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Reagent for crosslining peptides and proteins
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)