Wichtige Dokumente
88965
Sulfolan
analytical standard
Synonym(e):
Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, Tetramethylensulfon
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
n20/D 1.485
bp
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-26 °C (lit.)
Dichte
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
InChIKey
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
350.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
177 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?