Wichtige Dokumente
466123
Phosphorsäure
crystalline, ≥99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.999% trace metals basis
Form
crystalline
bp
158 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~40 °C (lit.)
41-44 °C
Dichte
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.830 g/mL at 25 °C
SMILES String
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren basieren auf dem Prinzip der elektrochemischen Energieerzeugung. Erfahren Sie mehr ihre Funktionsweise sowie die Trennung von Elektronen- und Ionentransport.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.