Merck
345245
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure
greener alternative
85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
About This Item
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~40 °C (lit.)
Dichte
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
In wässrigen Lösungen verhält Phosphorsäure sich wie eine dreiprotonige Säure. Die dreiprotonige Säure weist drei ionisierbare Wasserstoffatome auf, die nacheinander verlorengehen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Industriell kann Phosphorsäure in Düngemitteln, Detergenzien, Pharmazeutika und Wasserenthärtern eingesetzt werden.
Phosphorsäure (85 Gew.-% in H2O) kann in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, z. B.:
  • als ein Medium für den Korrosionsschutz von Baustahl
  • als ein Aktivierungsmittel bei der Herstellung von aktiviertem Kohlenstoff
  • für die Verbesserung der elektrochemischen Leistung von Energievorrichtungen
  • bei der Entwicklung von Polymermembranen für Brennstoffzellen auf Basis von Protonenaustauschmembranen
Phosphorsäure wird als eine Säurelösung für die Anpassung des pH-Werts der Fermentationsbrühe in einem Protokoll für die Aceton-Butanol-Ethanol(ABE)-Fermentation von Zuckern in einem Bioreaktor verwendet.
Verpackung
In klaren Glasflaschen
Sonstige Hinweise
Konzentrierte Phosphorsäure, ca. 85 % H3PO4 (wässrig).
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Production of an acetone-butanol-ethanol mixture from Clostridium acetobutylicum and its conversion to high-value biofuels.
Sreekumar S, et al.
Nature Protocols, 10(3), 528-537 (2015)
Preparation and characterization of activated carbon from bamboo by microwave-induced phosphoric acid activation
Liu Q, et al.
Industrial Crops and Products, 31(2), 233-238 (2010)
Physicochemical properties of phosphoric acid doped polybenzimidazole membranes for fuel cells
He R, et al.
Journal of Membrane Science , 277(1-2), 38-45 (2006)
Proton conductivity of phosphoric acid doped polybenzimidazole and its composites with inorganic proton conductors
He R, et al.
Journal of Membrane Science , 226(1-2), 169-184 (2003)
Activation of graphene aerogel with phosphoric acid for enhanced electrocapacitive performance
Sun X, et al.
Carbon, 92, 1-10 (2015)
Artikel
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren sind Energiewandler und Energiespeicher, die auf der elektrochemischen Energieerzeugung an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt und der Trennung von Elektronen- und Ionentransport basieren.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.