Merck
87297
Supelco
Tetrahexylammoniumbromid
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Größe auswählen
10 G
325,00 €
325,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
325,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5]4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.58
Beilstein:
3637302
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
325,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
crystals
Qualität
LiChropur
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
99-100 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
UV-Absorption
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 250 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 500 nm Amax: 0.03
Eignung
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Die Nutzung von Ionenpaarreagenzien als Additive für die mobile Phase ermöglicht die Elution von ionischen und hochpolaren Stoffen mit Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Die Reinheit von Additiven für die mobile Phase ist ein Hauptfaktor für ihre erfolgreiche Anwendung. Sigma-Aldrich bietet eine herausragende Sammlung individueller Reagenzien für anionische (quaternäre Ammonium- und Phosphoniumsalze) und kationische (Alkansulfonate) Analysen. Alle Additive für die mobile Phase werden umfassend geprüft, mit besonderem Augenmerkt auf die Anforderungen von moderner Umkehrphasen-HPLC.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xuemei Wang et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 80(4), 852-860 (2006-10-31)
Although much effort has been extended to the efficient cancer therapies, the drug resistance is still a major obstacle in cancer chemotherapeutic treatments. Almost 90% of the cancer therapy failure is caused by the relative problems. Recently, the application of
A M Lisi et al.
Journal of chromatography, 581(1), 57-63 (1992-10-02)
A simple and efficient procedure has been developed for the derivatization of diuretic agents in human urine by direct extractive alkylation and their detection by gas chromatography-mass spectrometry. The procedure is an improvement over previous extractive alkylation methods because of
N Surendran et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 691(2), 305-312 (1997-04-11)
The objective of this research was to develop a rapid, sensitive and reliable method for the separation of phosphonodipeptide prodrugs and parent compounds to facilitate the evaluation of cell permeation using in vitro cell culture models. Separation was accomplished isocratically
Y Uyama et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 426(5), 363-370 (1994-03-01)
Effects of tetraalkylammonium ions, having tetraalkyl chains of increasing length from ethyl to octyl, on inositol-trisphosphate (InsP3)-induced Ca2+ release and contractile mechanics were examined in guinea-pig skinned ileal smooth muscle longitudinal strips. Although tetrahexylammonium ions (THexA) appeared to be the
L Zhang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 288(3), 1192-1198 (1999-02-23)
Polyspecific organic cation transporters in epithelia play an important role in the elimination of many endogenous bioactive amines and therapeutically important drugs. Recently, the first human organic cation transporter (hOCT1) was cloned from liver. The purpose of the current study