Merck
86870
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumchlorid
greener alternative
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
N,N,N-tributyl-butanaminium chloride
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]4NCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.92
Beilstein:
3571227
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (NT)
Form
crystals
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤1% water
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumchlorid ist ein quartäres Ammoniumsalz, das häufig als Phasentransferkatalysator sowie als Quelle von Chloridionen in der organischen Synthese verwendet wird.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Tetrabutylammoniumchlorid (TBACl) wird als Phasentransferkatalysator bei der Synthese verwendet:
  • Von 2-Amino-4H-chromen-Derivaten durch die Kondensationsreaktion von Aldehyden, Malonitril und α- oder β-Naphthol.
  • Von Methylester durch Veresterung von Carboxylsäuren mit Dimethylcarbonat in Gegenwart von K2CO3.
Es wird auch als Initiator zur Synthese von 11-trifluormethylierten Dibenzodiazepinen durch Kaskaden-Radikaladdition/Zyklisierung von o-Isocyanodiaryl-Aminen verwendet.
TBACl kann auch mit Phosphorpentoxid zur umweltfreundlicheren Desoxychlorierung verwendet werden.
Verfahren zur Herstellung halogenierter Heteroaryl-Verbindungen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nancy AlHaddad et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(31), 7330-7336 (2019-07-18)
The present study describes the synthesis of the first phenoxycalix[4]pyrrole-epichlorohydrin based polymer. The advantage of the latter resides in its fast-single step synthesis protocol, low cost, water insolubility and its unexpected anion extraction capacity. The study of this polymer by
Tetrabutylammonium Chloride-Induced Cascade Radical Addition/Cyclization of O-Isocyanodiaryl Amines: A Novel Protocol for the Synthesis of 11-Trifluoromethylated Dibenzodiazepines
Yuan S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 87, 16542-16549 (2022)
Efficient and eco-friendly synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives using catalytic amount of tetrabutylammonium chloride (TBAC) in water and solvent-free conditions
Mehrabi H and Kamali N
Journal of the Iranian Chemical Society, 9, 599-605 (2012)
I P E Macário et al.
Scientific reports, 9(1), 3932-3932 (2019-03-10)
The tailor-made character of deep eutectic solvents (DES) turns them very attractive to be used in several applications, including in health-related areas such as pharmaceutical, nutraceutical, and cosmetic industries. However, although DES has been touted as "green" solvents, several works
Methyl esterification of carboxylic acids with dimethyl carbonate promoted by K2CO3/tetrabutylammonium chloride
Chau K, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 6, 89-93 (2013)