82514
Protein-Hydrolysat Amicase®
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Amicase®, Case Aminosäuren, Casein saures Hydrolysat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
total nitrogen (N), ≥13%
Stickstoffbestimmung
, ~0.3 AN:TN ratio
Verunreinigungen
~5% water
Glührückstand
≤5%
Verlust
≤11% loss on drying
pH-Wert
6-7 (2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, yellow
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Bacillus spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Saccharomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.