Merck
PHL84796
Lactucopicrin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
5 MG
508,00 €
508,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
508,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
508,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C4[C@@H]2C(=CC4=O)CO)C)OC(=O)Cc3ccc(cc3)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C23H22O7/c1-11-7-17(29-18(27)8-13-3-5-15(25)6-4-13)20-12(2)23(28)30-22(20)21-14(10-24)9-16(26)19(11)21/h3-6,9,17,20-22,24-25H,2,7-8,10H2,1H3/t17-,20+,21-,22-/m0/s1
InChIKey
UMVSOHBRAQTGQI-XGARDCMYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)