Merck
79271
Supelco
Methallylsulfinsäure-trimethylsilylester
for GC derivatization, ≥90.0% (GC)
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensulfinsäure-trimethylsilylester, SILMAS-TMS, Trimethylsilyl-2-methyl-2-propensulfinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16O2SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.35
Beilstein:
9043766
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)CS(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16O2SSi/c1-7(2)6-10(8)9-11(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChIKey
AVMZLLSHIFLNSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silyl methallylsulfinates: efficient and powerful agents for the chemoselective silylation of alcohols, polyols, phenols and carboxylic acids.
Huang, X., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1297-1299 (2005)